Learn More
5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid), 99%
Codice prodotto. 15198288 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15198288 5 g Glass Bottle 5g
15254604 1 g Bottiglia in vetro 1g
15182459 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15198288 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117540050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 69-78-3 | C14H8N2O8S2 | 396.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-78-3
Formula molecolare C14H8N2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 396.34
Numero MDL MFCD00007140
InChI Key KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
PubChem CID 6254
ChEBI CHEBI:86228
IUPAC Name 5-[(3-carboxy-4-nitrophenyl)disulfanyl]-2-nitrobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5, 5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic Acid)
Punto di fusione 240.0°C to 245.0°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare [-SC6H3(NO2)CO2H]2
Quantità 5 g
Beilstein 10, IV, 344
Fieser 01,351
Indice di Merck 15, 3606
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble
Peso formulazione 396.34
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5,5` -Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)