Learn More
5-(5-Methyl-2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15494596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15494596 1 g 1g
15404606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15494596 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H58856.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 851116-03-5 | Molecular Formula: C11H8N2OS2 | Molecular Weight: 248.318 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 851116-03-5
Formula molecolare C11H8N2OS2
Molecular Weight (g/mol) 248.318
Numero MDL MFCD06671220
InChI Key SYSIILLIYRVOMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-5-methylthiophen-2-yl-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 5-5-methylthiophen-2-yl-3h,4h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 5-5-methyl-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidin-4-one
PubChem CID 4963645
IUPAC Name 5-(5-methylthiophen-2-yl)-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
SMILES CC1=CC=C(S1)C2=CSC3=C2C(=O)NC=N3
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(5-Methyl-2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Quantità 1 g
Peso formulazione 248.31
Percent Purity 97%