Learn More
5,5' '-(Propane-2,2-diyl)bis(([1,1'-biphenyl]-2-ol)), TRC
Codice prodotto. 30420231
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30420231 10 mg -
30409452 100 mg -
30416442 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30420231 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP83530310MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24038-68-4
Formula molecolare C27 H24 O2
Molecular Weight (g/mol) 380.48
Sinonimo 2-Biphenylol, 5,5' '-isopropylidenedi- (8CI), 5,5' '-(1-Methylethylidene)bis[[1,1'-biphenyl]-2-ol], 2,2-Bis(3-phenyl-4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3-phenylphenyl)propane, 5,5'-(1-Methylethylidene)bis[1,1'-biphenyl]-2-ol, BisOPP-A, Bisphenol PH
IUPAC Name 4-[2-(4-hydroxy-3-phenylphenyl)propan-2-yl]-2-phenylphenol
SMILES CC(C)(c1ccc(O)c(c1)c2ccccc2)c3ccc(O)c(c3)c4ccccc4
Specifica
Materiale o nome chimico Bisphenol PH
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C27H24O2/c1-27(2,21-13-15-25(28)23(17-21)19-9-5-3-6-10-19)22-14-16-26(29)24(18-22)20-11-7-4-8-12-20/h3-18,28-29H,1-2H3
Peso formulazione 380.1776