Learn More
5-({[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]thio}methyl)-2-furoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10475322
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10475322 1 g Amber Glass Bottle 1g
10151172 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10475322 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM06169DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 238742-86-4
Formula molecolare C12H8F3NO3S
Molecular Weight (g/mol) 303.26
Numero MDL MFCD00099971
InChI Key MYDIGMNTURCKBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thio methyl-2-furoic acid, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl sulfanyl methyl furan-2-carboxylic acid, 2-5-carboxyfurfurylthio-5-trifluoromethyl pyridine, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thiomethyl-2-furoic acid, maybridge1_004760, 5-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thiomethyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylicacid, 5-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl thio methyl, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thio methyl furan-2-carboxylic acid, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl sulfanylmethyl furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 2736458
IUPAC Name 5-[[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulfanylmethyl]furan-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(CSC2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-({[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]thio}methyl)-2-furoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 303.26
Percent Purity 97%