Learn More
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulfonyl chloride, 97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge KM09559DA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 229956-98-3 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 1759 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità 1g
Codice prodotto. 10232842
  • 43.60€ / 1g
Spedizione stimata
15-03-2021
Identificatori chimici
229956-98-3
317.681
TWGONVLMWWEOFL-UHFFFAOYSA-N
2777526
C1=C(SC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C2=NOC(=C2)C(F)(F)F
C8H3ClF3NO3S2
MFCD00831001
5-5-trifluoromethyl isoxazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-5-trifluoromethyl-1,2-oxazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-5-trifluoromethyl-3-isoxazolyl, 5-5-trifluoromethyl isoxazol-3-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-5-trifluoromethyl-isoxazol-3-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
5-[5-(trifluoromethyl)-1,2-oxazol-3-yl]thiophene-2-sulfonyl chloride
Specifica
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulfonyl chloride
1g
97.0
C8H3ClF3NO3S2
5-5-trifluoromethyl isoxazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-5-trifluoromethyl-1,2-oxazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-5-trifluoromethyl-3-isoxazolyl, 5-5-trifluoromethyl isoxazol-3-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-5-trifluoromethyl-isoxazol-3-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
C1=C(SC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C2=NOC(=C2)C(F)(F)F
317.681
317.69
Amber glass bottle
229956-98-3
97%
MFCD00831001
TWGONVLMWWEOFL-UHFFFAOYSA-N
5-[5-(trifluoromethyl)-1,2-oxazol-3-yl]thiophene-2-sulfonyl chloride
2777526
97%
Videos
SDS Documenti