Learn More
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10672833
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10672833 250 mg 250mg
10232842 1 g 1g
10366804 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10672833 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM09559CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 229956-98-3
Formula molecolare C8H3ClF3NO3S2
Molecular Weight (g/mol) 317.681
Numero MDL MFCD00831001
InChI Key TWGONVLMWWEOFL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-5-trifluoromethyl isoxazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-5-trifluoromethyl-1,2-oxazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-5-trifluoromethyl-3-isoxazolyl, 5-5-trifluoromethyl isoxazol-3-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-5-trifluoromethyl-isoxazol-3-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2777526
IUPAC Name 5-[5-(trifluoromethyl)-1,2-oxazol-3-yl]thiophene-2-sulfonyl chloride
SMILES C1=C(SC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C2=NOC(=C2)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 317.69
Percent Purity 97%