Learn More
5,6,7,7a-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridinone Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30412240
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30412240 5 g 5g
30412239 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30412240 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2957805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115473-15-9
Formula molecolare C7 H9 N O S . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 191.68
Sinonimo Prasugrel Impurity 7
IUPAC Name 5,6,7,7a-tetrahydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-2-one;hydrochloride
SMILES Cl.O=C1SC2CCNCC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6,7,7a-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridinone Hydrochloride
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H9NOS.ClH/c9-7-3-5-4-8-2-1-6(5)10-7;/h3,6,8H,1-2,4H2;1H
Peso formulazione 191.0172