Learn More
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenol, TRC
Codice prodotto. 30412898
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30412898 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30412898 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2942655G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenol
CAS 529-35-1
Formula molecolare C10H12O
Quantità 5 g
Sinonimo 1,2,3,4-Tetrahydro-5-hydroxynaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthol, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-5-ol, 1-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene
InChI Formula InChI=1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7,11H,1-2,4,6H2
SMILES Oc1cccc2CCCCc12
IUPAC Name 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 148.2
Peso formulazione 148.0888