Learn More
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol, 99%
Codice prodotto. 11317705
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317705 50 g 50g
11307705 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317705 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02416.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 529-35-1 | C10H12O | 148.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 529-35-1
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.21
Numero MDL MFCD00001734
InChI Key SCWNNOCLLOHZIG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthol, 5-hydroxytetralin, 1-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro, tetralin-5-ol, 5,6,7,8-tetrahydro-alpha-naphthol, unii-1r7b5i98hv, 5,6,7,8-tetrahydronaphthol, 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-1-ol, tetrahydro-.alpha.-naphthol
PubChem CID 68258
ChEBI CHEBI:45900
IUPAC Name 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
SMILES OC1=CC=CC2=C1CCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
Punto di fusione 69°C to 71°C
Punti di ebollizione 264°C to 265°C (705 mmHg)
Quantità 50 g
Beilstein 1865081
Peso formulazione 148.21
Percent Purity 99%