Learn More
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10294410 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10294410 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10294410 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104650250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 2217-41-6
Formula molecolare C10H13N
Molecular Weight (g/mol) 147.22
Numero MDL MFCD00001736
InChI Key SODWJACROGQSMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthylamine, 5-aminotetralin, 1-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 5-tetralylamine, 1-naphthalenamine, 5,6,7,8-tetrahydro, 1-naphthylamine, 5,6,7,8-tetrahydro, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, tetralin-5-amine, alpha-tetrahydronaphthylamine, 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenamine
PubChem CID 16671
IUPAC Name 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-amine
SMILES NC1=CC=CC2=C1CCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
Nota nome tech., 90%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 38.0°C
Colore Yellow to Brown
Densità 1.0560g/mL
Punti di ebollizione 275.0°C to 277.0°C (713.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 12, 1197
Gravità specifica 1.056
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in organic solvents (20°C)
Peso formulazione 147.22
Percent Purity 98%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.