Learn More
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine, TRC
Codice prodotto. 30409045
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409045 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409045 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2949002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
CAS 2217-41-6
Formula molecolare C10H13N
Quantità 2.5 g
Sinonimo 1,2,3,4-Tetrahydro-5-aminonaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthalenamine, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthylamine, 1-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenamine, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenylamine, 5-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 5-Aminotetralin, 5-Tetralinylamine, NSC 53503
InChI Formula InChI=1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6,11H2
SMILES Nc1cccc2CCCCc12
IUPAC Name 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 147.22
Peso formulazione 147.1048