Learn More
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol, 98%
Product Code. 10285750 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10285750 10 g Bottiglia in vetro 10g
10255800 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10285750 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 177470100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 1125-78-6 | C10H12O | 148.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1125-78-6
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.2
Numero MDL MFCD00001738
InChI Key UMKXSOXZAXIOPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthol, 6-tetralinol, 6-hydroxytetralin, 2-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro, 5,6,7,8-tetrahydro-beta-naphthol, ac-beta-tetralol, 5,6,7,8-tetrahydro-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-tmr02i7n8s, 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
PubChem CID 14305
ChEBI CHEBI:34448
IUPAC Name 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2)O
Specifications
Materiale o nome chimico 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 58°C to 62°C
Colore Beige
Punti di ebollizione 275°C to 276°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 06, 579
Peso formulazione 148.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Mass
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.