Learn More
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol, 98%
Codice prodotto. 15468919
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15468919 25 g 25g
15458919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15468919 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10164.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1125-78-6 | C10H12O | 148.205 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1125-78-6
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.205
Numero MDL MFCD00001738
InChI Key UMKXSOXZAXIOPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthol, 6-tetralinol, 6-hydroxytetralin, 2-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro, 5,6,7,8-tetrahydro-beta-naphthol, ac-beta-tetralol, 5,6,7,8-tetrahydro-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-tmr02i7n8s, 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
PubChem CID 14305
ChEBI CHEBI:34448
IUPAC Name 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Punto di fusione 60°C to 63°C
Punti di ebollizione 275°C to 276°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Beilstein 1101302
Peso formulazione 148.21
Percent Purity 98%