Learn More
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid, Mikromol
Codice prodotto. 30461615
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30461615 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30461615 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3779.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid
CAS 4242-18-6
Nomi componenti o analita 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H12 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-Naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-, 1-Naphthoic acid, 5,6,7,8-tetrahydro- (6CI,7CI,8CI), 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthoic acid, 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-carboxylic acid, NSC 44874, 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6H2,(H,12,13)
Tipo di soluzione Neat
SMILES OC(=O)c1cccc2CCCCc12
IUPAC Name 5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 176.21
Quantità 25 mg
Peso formulazione 176.0837 g/mol