Learn More
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine dihydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15264328 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 15264328
Marca: Thermo Scientific Acros 454200010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine dihydrochloride
CAS 157327-49-6
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94.0 to max. 106% min. (Argentometry)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C7H9N3·2ClH
Quantità 1 g
Sinonimo 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidine dihydrochloride, 5h,6h,7h,8h-pyrido 4,3-d pyrimidine dihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydro-pyrido 4,3-d pyrimidine dihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidine 2hcl, 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidinedihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidine di, hcl
InChI Key WLSBRWTXCPUJMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCC2=CN=CN=C21.Cl.Cl
IUPAC Name 5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 208.09
PubChem CID 19883247
Peso formulazione 208.09
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5,6,7,8-Tetrahydropyrido¢4,3-d!pyrimidine dihydrochloride, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.