Learn More
5,6,7-Trihydroxyflavone, 97%
Codice prodotto. 11359035
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11359035 100 mg 100mg
11349035 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11359035 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14185.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 491-67-8 | C15H10O5 | 270.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 491-67-8
Formula molecolare C15H10O5
Molecular Weight (g/mol) 270.24
Numero MDL MFCD00017459
InChI Key FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo baicalein, 5,6,7-trihydroxyflavone, noroxylin, 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, biacalein, baicelein, chembl8260, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl, 5,7-trihydroxyflavone, 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl-chromen-4-one
PubChem CID 5281605
ChEBI CHEBI:2979
IUPAC Name 5,6,7-trihydroxy-2-phenylchromen-4-one
SMILES OC1=C(O)C(O)=C2C(=O)C=C(OC2=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6,7-Trihydroxyflavone
Punto di fusione 268°C to 270°C
Quantità 100 mg
Beilstein 272683
Indice di Merck 14,942
Peso formulazione 270.24
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5,6,7-Trihydroxyflavone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Baicalein