Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5(6)-Carboxyfluorescein
Codice prodotto. 10516081 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10516081 5 g Bottiglia in vetro 5g
10269590 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10516081 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 404100050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 72088-94-9 | C42H24O14 | 752.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72088-94-9
Formula molecolare C42H24O14
Molecular Weight (g/mol) 752.64
Numero MDL MFCD00151081
InChI Key BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5 6-fam, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 5-and-6-fam, 5-and-6-carboxyfluorescein, 5-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, dye content 90 %, 5 6-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, bioreagent, suitable for fluorescence hplc, 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 4 5-carboxyfluorescein; 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5 6-carboxylic acid
PubChem CID 44119975
IUPAC Name 3',6'-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-5-carboxylic acid;3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C1(OC2=O)C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2.OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=O)OC21C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 5(6)-Carboxyfluorescein
Nota nome 99%
Punto di fusione 275°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 0.1 n naoh
Peso formulazione 376.32
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5(6)-Carboxyfluorescein