Learn More
MedChemExpress 5(6)-Carboxyfluorescein
Beschreibung
5(6)-Carboxyfluorescein can be used for the detection of tumour areas in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 1 g |
| Molecular Weight (g/mol) | 752.63 g/mol |
| Solubility | DMSO : 62.5 mg/mL (83.04 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Content And Storage | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| CAS | 72088-94-9 |
| Synonym | 5(6)-FAM ∣ 5-(and-6)-Carboxyfluorescein mixed isomers |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?