Learn More
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine Succinimidyl Ester (Technical Grade), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5(6)-Carboxytetramethylrhodamine Succinimidyl Ester (Technical Grade) |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H22N2O3.C6H7NO4/c1-25(2)15-9-11-19-21(13-15)29-22-14-16(26(3)4)10-12-20(22)23(19)17-7-5-6-8-18(17)24(27)28;1-4(8)11-7-5(9)2-3-6(7)10/h5-14H,1-4H3;2-3H2,1H3 |
| Peso formulazione | 543.201 |