Learn More
5(6)-Dehydro-4(5)-dihydro D-(-)-Norgestrel (>90%), TRC
Codice prodotto. 30364730
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30364730 25 mg 25mg
30350085 10 mg 10mg
30354289 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30364730 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD22993525MG
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100021-05-4
Formula molecolare C21 H28 O2
Molecular Weight (g/mol) 312.45
Sinonimo Levonorgestrel Imp. P (EP), 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-5-en-20-yn-3-one (δ5-Levonorgestrel)
IUPAC Name (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,4,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Specifikationer
Materiale o nome chimico 5(6)-Dehydro-4(5)-dihydro D-(-)-Norgestrel
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,5,16-19,23H,3,6-13H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Peso formulazione 312.2089
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.