Learn More
5- and 6-(Di-fluoromethoxy)-2-[(RS)-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1-methyl-1H-benzimidazole, Mikromol™
Codice prodotto. 17980396
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17980396 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17980396 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0099.11
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5- and 6-(Di-fluoromethoxy)-2-[(RS)-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-1-methyl-1H-benzimidazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl Pantoprazole
CAS 624742-53-6
Nomi componenti o analita N-Methyl Pantoprazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H17 F2 N3 O4 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-Benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. D (EP), Pantoprazole Related Compound D and F Mixture, Pantoprazole Sodium Impurity D + F, Pantoprazole Impurity D + F
InChI Formula InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-5-4-10(26-16(18)19)8-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3n2C)c1OC
IUPAC Name 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1-methylbenzimidazole
Molecular Weight (g/mol) 397.4
Quantità 100 mg
Peso formulazione 397.0908 g/mol