Learn More
5,6-Diaminouracil sulfate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229162
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
42965-55-9
C4H8N4O6S
240.19
MFCD00135845
IKARJSDZQCSEJX-UHFFFAOYSA-N
5,6-diaminopyrimidine-2,4-diol sulfate, 5,6-diaminopyrimidine-2,4-diol sulphate, diaminopyrimidine-2,4-diol; sulfuric acid, 4,5-diamino-2,6-dihydroxypyrimidine sulfate, 5,6-diaminopyrimidine-2,4 1h,3h-dione sulfate, 5,6-diaminouracil; sulfuric acid, 5?6-diaminouracil sulfate, c4h6n4o2.h2so4, 5,4-dihydroxypyrimidine sulfate, bis 5,6-diaminouracil sulphate
319643
OS(O)(=O)=O.NC1=C(N)C(=O)NC(=O)N1
42965-55-9
C4H8N4O6S
240.19
MFCD00135845
IKARJSDZQCSEJX-UHFFFAOYSA-N
5,6-diaminopyrimidine-2,4-diol sulfate, 5,6-diaminopyrimidine-2,4-diol sulphate, diaminopyrimidine-2,4-diol; sulfuric acid, 4,5-diamino-2,6-dihydroxypyrimidine sulfate, 5,6-diaminopyrimidine-2,4 1h,3h-dione sulfate, 5,6-diaminouracil; sulfuric acid, 5?6-diaminouracil sulfate, c4h6n4o2.h2so4, 5,4-dihydroxypyrimidine sulfate, bis 5,6-diaminouracil sulphate
319643
OS(O)(=O)=O.NC1=C(N)C(=O)NC(=O)N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 5, 6-Diaminouracil sulfate
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore White to Brown
Analisi elementare 18.80 to 21.20% C, 21.93 to 24.73% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 10 g
IUPAC Name 5,6-diamino-1H-pyrimidine-2,4-dione;sulfuric acid
Peso formulazione 240.2
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5,6-Diaminouracil sulfate, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.