Learn More
5,6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10732463
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10732463 1 g 1g
10659495 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10732463 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB02521DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 19462-98-7
Formula molecolare C7H4Cl2N2S
Molecular Weight (g/mol) 219.083
Numero MDL MFCD00052398
InChI Key AFDOMGKBKBKUHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5,6-dichloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5,6-dichlorobenzimidazole-2-thiol, 5,7dicl2sh-bzind, 2-mercapto-5,6-dichlorobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5,6-dichloro-2-mercaptobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione,5,6-dichloro-1,3-dihydro, 2h-benzimidazole-2-thione, 5,6-dichloro-1,3-dihydro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazole-2-thione
PubChem CID 2774259
IUPAC Name 5,6-dichloro-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
SMILES C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)NC(=S)N2
Specifica
Materiale o nome chimico 5, 6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 219.09
Percent Purity 95%