Learn More
5,6-Dichloroacenaphthene, TRC
Codice prodotto. 30386786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386786 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30386786 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43192050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6-Dichloroacenaphthene
CAS 4208-97-3
Formula molecolare C12H8Cl2
Quantità 50 mg
Sinonimo 5,6-Dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene, 5,6-Dichloroacenaphthene
InChI Formula InChI=1S/C12H8Cl2/c13-9-5-3-7-1-2-8-4-6-10(14)12(9)11(7)8/h3-6H,1-2H2
SMILES Clc1ccc2CCc3ccc(Cl)c1c23
IUPAC Name 5,6-dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene
Molecular Weight (g/mol) 223.1
Peso formulazione 222.0003