Learn More
5,6-Dichloropurine-1-Beta-D-ribofuanosyl-H-benzimidazole, TRC
Codice prodotto. 30385034
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30385034 1 g
30371577 10 mg
30368930 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30385034 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4358201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53-85-0
Formula molecolare C12 H12 Cl2 N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 319.14
Sinonimo 5,6-Dichloropurine-1-B-D-Ribofuanosyl-H-Benzimidazole
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R)-2-(5,6-dichlorobenzimidazol-1-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3cc(Cl)c(Cl)cc23
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6-Dichloropurine-1-beta-D-ribofuanosyl-H-benzimidazole
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C12H12Cl2N2O4/c13-5-1-7-8(2-6(5)14)16(4-15-7)12-11(19)10(18)9(3-17)20-12/h1-2,4,9-12,17-19H,3H2/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
Peso formulazione 318.0174