Learn More
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10234594
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
3393-45-1
C5H6O2
98.10
MFCD00010439
VREFDQNWPNDZEX-UHFFFAOYSA-N
5,6-dihydro-2h-pyran-2-one, 2h-pyran-2-one, 5,6-dihydro, 5,6-dihydropyran-2-one, 5,6-dihydro-pyran-2-one, chembl55078, 5,6-dihydro-2-pyranone, acmc-1ck70, 2-pentenoic acid, 5-hydroxy-, .delta.-lactone, 5,6-dihydro-2h-pyran-2-one, technical grade
520660
O=C1CC=CCO1
3393-45-1
C5H6O2
98.10
MFCD00010439
VREFDQNWPNDZEX-UHFFFAOYSA-N
5,6-dihydro-2h-pyran-2-one, 2h-pyran-2-one, 5,6-dihydro, 5,6-dihydropyran-2-one, 5,6-dihydro-pyran-2-one, chembl55078, 5,6-dihydro-2-pyranone, acmc-1ck70, 2-pentenoic acid, 5-hydroxy-, .delta.-lactone, 5,6-dihydro-2h-pyran-2-one, technical grade
520660
O=C1CC=CCO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 5, 6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Densità 1.1390g/mL
Punti di ebollizione 103.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 46°C
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.139
IUPAC Name 2,3-dihydropyran-6-one
Peso formulazione 98.1
Percent Purity 90%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.