Learn More
5,6-Dihydro Tofacitinib, TRC
Codice prodotto. 30134367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134367 50 mg 50mg
30010509 25 mg 25mg
30007968 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134367 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45024050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1640972-35-5
Formula molecolare C16H22N6O
Molecular Weight (g/mol) 314.39
Sinonimo 5,6-Dihydro CP-690550, 3-((3R,4R)-3-((6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)(methyl)amino)-4-methylpiperidin-1-yl)-3-oxopropanenitrile
SMILES O=C(CC#N)N(C1)CC[C@@H](C)[C@H]1N(C)C2=C3C(NCC3)=NC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6-Dihydro CP-690550
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H22N6O/c1-11-5-8-22(14(23)3-6-17)9-13(11)21(2)16-12-4-7-18-15(12)19-10-20-16/h10-11,13H,3-5,7-9H2,1-2H3,(H,18,19,20)/t11-,13+/m1/s1
Peso formulazione 314.1855
Percent Purity >95%