Learn More
5,6-Dihydroimidazo[4,5,1-jk][1]benzazepine-2,7(1H,4H)-dione, TRC
Codice prodotto. 30388528
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388528 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388528 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD449195100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6-Dihydroimidazo[4,5,1-jk][1]benzazepine-2,7(1H,4H)-dione
CAS 92260-81-6
Formula molecolare C11 H10 N2 O2
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H10N2O2/c14-9-5-2-6-13-10-7(9)3-1-4-8(10)12-11(13)15/h1,3-4H,2,5-6H2,(H,12,15)
SMILES O=C1CCCN2C(=O)Nc3cccc1c23
Molecular Weight (g/mol) 202.21
Peso formulazione 202.0742