Learn More
5,6-Dihydrouridine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16437467
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16437467 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16437467 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY113047
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress 5,6-Dihydrouridine is a modified base found in conserved positions in the D-loop of tRNA in Bacteria, Eukaryota, and some Archaea.
5,6-Dihydrouridine is a modified base found in conserved positions in the D-loop of tRNA in Bacteria, Eukaryota, and some Archaea.
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6-Dihydrouridine
CAS 5627-05-4
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H14N2O6
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (406.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 35.71 mg/mL (145.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2CCC(NC2=O)=O)O1)O)O
Molecular Weight (g/mol) 246.22
Peso formulazione 246.22
Percent Purity 99.66%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only