Learn More
5,6-Dihydroxyflavone, 97%
Codice prodotto. 15493587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15493587 250 mg 250mg
11401720 1 g 1g
11411720 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15493587 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27039.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6665-66-3 | C15H10O4 | 254.241 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6665-66-3
Formula molecolare C15H10O4
Molecular Weight (g/mol) 254.241
Numero MDL MFCD00601534
InChI Key AGZAGADSYIYYCT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5,6-dihydroxyflavone, 5,6-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5,6-dihydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,6-dihydroxy-2-phenyl
PubChem CID 14349487
IUPAC Name 5,6-dihydroxy-2-phenylchromen-4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6-Dihydroxyflavone
Quantità 250 mg
Peso formulazione 254.24
Percent Purity 97%