Learn More
5,6-Dihydroxyindole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5,6-Dihydroxyindole |
| CAS | 3131-52-0 |
| Formula molecolare | C8H7NO2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Dopamine Impurity 22 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7NO2/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11/h1-4,9-11H |
| SMILES | Oc1cc2cc[nH]c2cc1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 149.15 |
| Peso formulazione | 149.0477 |