Learn More
5,6-Dimethoxy-1-indanone, 97%
Codice prodotto. 11417246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11417246 25 g 25g
11407246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11417246 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25559.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2107-69-9 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2107-69-9
Formula molecolare C11H12O3
Molecular Weight (g/mol) 192.214
Numero MDL MFCD00003790
InChI Key IHMQOBPGHZFGLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5,6-dimethoxy-1-indanone, 5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5,6-dimethoxyindan-1-one, 5,6-dimethoxy-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindanone, unii-f805rzi8go, f805rzi8go, 1-indanone, 5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindan-1-on
PubChem CID 75018
IUPAC Name 5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)CCC2=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6-Dimethoxy-1-indanone
Punto di fusione 118°C to 120°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 192.21
Percent Purity 97%