Learn More
5,6-Dimethoxy-1-indanone, TRC
Codice prodotto. 30385101
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385101 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30385101 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4606775G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6-Dimethoxy-1-indanone
CAS 2107-69-9
Formula molecolare C11 H12 O3
Quantità 5 g
Sinonimo 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 1-Indanone, 5,6-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one, 5,6-Dimethoxy-1-indanone, 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, NSC 401450
InChI Formula InChI=1S/C11H12O3/c1-13-10-5-7-3-4-9(12)8(7)6-11(10)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMILES COc1cc2CCC(=O)c2cc1OC
IUPAC Name 5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one
Molecular Weight (g/mol) 192.21
Peso formulazione 192.0786