Learn More
5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidyl)methyl]indane Hydrochloride(Donepezil Impurity), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidyl)methyl]indane Hydrochloride(Donepezil Impurity) |
| CAS | 1034439-43-4 |
| Formula molecolare | C17H26ClNO2 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | 4-[(2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine Hydrochloride, Donepezil Desbenzyl Deoxy Impurity F |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H25NO2.ClH/c1-19-16-10-14-8-13(7-12-3-5-18-6-4-12)9-15(14)11-17(16)20-2;/h10-13,18H,3-9H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1cc2CC(CC3CCNCC3)Cc2cc1OC |
| Molecular Weight (g/mol) | 311.85 |
| Peso formulazione | 311.1652 |