Learn More
5,6-Dimethoxyindan-1-one, Mikromol™
Descrizione
5,6-Dimethoxyindan-1-one, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5,6-Dimethoxy-1-indanone |
| CAS | 2107-69-9 |
| Nomi componenti o analita | 5,6-Dimethoxy-1-indanone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C11 H12 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 1-Indanone, 5,6-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one, 5,6-Dimethoxy-1-indanone, 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, NSC 401450, Donepezil Hydrochloride Impurity B, Donepezil Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H12O3/c1-13-10-5-7-3-4-9(12)8(7)6-11(10)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | COc1cc2CCC(=O)c2cc1OC |
| Vedi altri risultati |