Learn More
5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15438485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15438485 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15438485 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33464.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione
CAS 307512-33-0
Punto di fusione 238°C to 244°C
Formula molecolare C8H8N2S2
Numero MDL MFCD01917848
Quantità 500 mg
Sinonimo 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 5,6-dimethyl-thieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione, 5,6-dimethyl-3h-thieno 2,3-d pyrimidine-4-thione, thieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione,5,6-dimethyl, 5,6-dimethylthiopheno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 5,6-dimethyl-thieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione, 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidin-4-ylhydrosulfide, 5,6-dimethyl-3h,4h-thieno 2,3-d pyrimidine-4-thione, hydrosulfide, 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidin-4-yl
InChI Key BPXRXYWYEMPYQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(SC2=C1C(=S)NC=N2)C
IUPAC Name 5,6-dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidine-4-thione
Molecular Weight (g/mol) 196.286
PubChem CID 727654
Peso formulazione 196.29
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione