Learn More
5,6-Diphenyl-1,2,4-triazin-3-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10521123
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10521123 1 g Amber Glass Bottle 1g
10595655 5 g Amber Glass Bottle 5g
10334442 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10521123 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01743DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 4511-99-3
Formula molecolare C15H12N4
Molecular Weight (g/mol) 248.289
Numero MDL MFCD00047461
InChI Key NZRHOWNFGASHMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78268
IUPAC Name 5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=NC(=N2)N)C3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6-Diphenyl-1,2,4-triazin-3-amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 3-amino-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine, diphenyl-1,2,4-triazin-3-amine, as-triazine, 3-amino-3,6-diphenyl, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3-ylamine, 3-amino-5,6-diphenyl-as-triazine, as-triazine, 3-amino-5,6-diphenyl, 1,2,4-triazin-3-amine,5,6-diphenyl, 1,2,4-triazin-3-amine, 5,6-diphenyl, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3 2h-imine, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-3-ylamine
Peso formulazione 248.29
Percent Purity 97%