Learn More
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate, 97+%
Codice prodotto. 11322896
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11322896 5 g 5g
11312896 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11322896 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10607.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1264198-47-1 | C20H12N4Na2O6S2 | 514.44 g/mol
Reagent for determination of serum iron. Reagent for the simultaneous spectrophotometric determination of iron and copper. PDT is the non-sulfonated precursor to Ferrozine (FZ), a commonly used reagent for Fe(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Reagent for determination of serum iron. Reagent for the simultaneous spectrophotometric determination of iron and copper. PDT is the non-sulfonated precursor to Ferrozine (FZ), a commonly used reagent for Fe(II).
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1264198-47-1
Formula molecolare C20H12N4Na2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 514.44
Numero MDL MFCD00717621
InChI Key DDIHLFCSEHAOJZ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo ferrozin, ferrozine, ferrozine disodium salt, unii-29j2ciw9pk, 29j2ciw9pk, 3-2-pyridyl-5,6-di 4-phenylsulfonic acid-1,2,4-triazine, disodium salt, 4,4'-3-2-pyridyl-triazine-5,6-diyl dibenzenesulfonic acid disodium salt, 4,4'-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine-5,6-diyl bis-benzenesulfonic acid, disodium salt, 4,4'-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine-5,6-diyl bis-benzenesulfonic acid,disodium salt, benzenesulfonic acid, 4,4'-3-2-pyridinyl-1,2,4-triazine-5,6-diyl bis-, disodium salt
PubChem CID 34127
IUPAC Name disodium 4-[3-(pyridin-2-yl)-5-(4-sulfonatophenyl)-1,2,4-triazin-6-yl]benzene-1-sulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(N=C1C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate
Quantità 5 g
Beilstein 5222087
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 514.46 (Anhydrous)
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulfonic acid disodium salt hydrate