Learn More
5,6-Methylenedioxy-2-phenylindole, 97%
Codice prodotto. 11369699
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11369699 1 g 1g
11379699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11369699 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21065.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 64943-90-4 | C15H11NO2 | 237.258 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64943-90-4
Formula molecolare C15H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 237.258
Numero MDL MFCD00798602
InChI Key OURPDRQDIRKULF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5,6-methylenedioxy-2-phenylindole, 6-phenyl-5h-1,3 dioxolo 4,5-f indole, 6-phenyl-2h,5h-1,3 dioxolo 4,5-f indole, acmc-20am77, 6-phenyl-5h-1,3-dioxolo 4,5-f indole, 5h-1,3-dioxolo 4,5-f indole,6-phenyl, 6-phenyl-2h-1,3-dioxolano 4,5-f indole
PubChem CID 4067102
IUPAC Name 6-phenyl-5H-[1,3]dioxolo[4,5-f]indole
SMILES C1OC2=C(O1)C=C3C(=C2)C=C(N3)C4=CC=CC=C4
Specifica
Materiale o nome chimico 5,6-Methylenedioxy-2-phenylindole
Quantità 1 g
Peso formulazione 237.26
Percent Purity 97%