Learn More
5,6-O-Isopropylidene-L-gulono-1,4-lactone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5,6-O-Isopropylidene-L-gulono-1,4-lactone |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H14O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4-7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 218.079 |