Learn More
MedChemExpress 5(6)-TAMRA
Codice prodotto. 16471206
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16471206 200 mg -
16427006 100 mg 100mg
16491796 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16471206 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15944
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress 5(6)-TAMRA contains a carboxylic acid that can be used to react with primary amines via carbodiimide activation of the carboxylic acid; bright, orange-fluorescent dye produces conjugates with absorption/emission maxima of ~555/580 nm.
Specifica
Content And Storage -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Quantità 200 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 125 mg/mL (290.39 mM; Need ultrasonic)
Peso molecolare 430.45 g/mol
CAS 98181-63-6
Sinonimo 5(6)-Carboxytetramethylrhodamine