missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress 5(6)-TAMRA

Codice prodotto. 16491796
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16491796 500 mg 500mg
16471206 200 mg -
16427006 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16491796 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15944
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress 5(6)-TAMRA contains a carboxylic acid that can be used to react with primary amines via carbodiimide activation of the carboxylic acid; bright, orange-fluorescent dye produces conjugates with absorption/emission maxima of ~555/580 nm.

Specifica

Content And Storage -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Quantità 500 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 125 mg/mL (290.39 mM; Need ultrasonic)
Peso molecolare 430.45 g/mol
CAS 98181-63-6
Sinonimo 5(6)-Carboxytetramethylrhodamine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.