Learn More
5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 97%
Codice prodotto. 11432447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432447 250 g 250g
11422447 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11432447 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14284.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 521-74-4 | C9H5Br2NO | 302.953 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 521-74-4
Formula molecolare C9H5Br2NO
Molecular Weight (g/mol) 302.953
Numero MDL MFCD00006785
InChI Key ZDASUJMDVPTNTF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo broxyquinoline, 5,7-dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-dibromo-8-quinolinol, broxyquinolin, dibromoxin, dibromoxine, dibromoxyquinoline, broxiquinoline, dibromoquin, broxykinolin
PubChem CID 2453
IUPAC Name 5,7-dibromoquinolin-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C(=C(C=C2Br)Br)O)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline
Punto di fusione 198°C to 203°C
Quantità 250 g
Beilstein 153624
Indice di Merck 14,1453
Peso formulazione 302.96
Percent Purity 98%