Learn More
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine, 97%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 440670010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 337958-60-8 Peso : 0.05100kg
Quantità | 1g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Identificatori chimici
337958-60-8 | |
199.04 | |
pubchem14653, 5,7-dichloro-1,6-napthyridine, 1,6-naphthyridine,5,7-dichloro, 1,6-naphthyridine, 5,7-dichloro, 5,7-bis chloranyl-1,6-naphthyridine | |
5,7-dichloro-1,6-naphthyridine |
C8H4Cl2N2 | |
HNRPBMNTCYRAJD-UHFFFAOYSA-N | |
12204233 | |
C1=CC2=C(N=C(C=C2N=C1)Cl)Cl |
Specifica
5, 7-Dichloro-1, 6-naphthyridine | |
Glass bottle | |
138°C to 140°C | |
337958-60-8 | |
100.0 | |
C8H4Cl2N2 | |
HNRPBMNTCYRAJD-UHFFFAOYSA-N | |
5,7-dichloro-1,6-naphthyridine | |
12204233 | |
Crystalline Powder |
Authentic | |
White to Yellow | |
1g | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
pubchem14653, 5,7-dichloro-1,6-napthyridine, 1,6-naphthyridine,5,7-dichloro, 1,6-naphthyridine, 5,7-dichloro, 5,7-bis chloranyl-1,6-naphthyridine | |
C1=CC2=C(N=C(C=C2N=C1)Cl)Cl | |
199.04 | |
199.04 | |
97% |