Learn More
5,7-Dichlorokynurenic acid
Codice prodotto. 15433779
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15433779 50 mg 50mg
15413779 10 mg 10mg
15423779 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15433779 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61138.MF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 190908-40-8 | C10H7Cl2NO4 | 276.069 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 190908-40-8
Formula molecolare C10H7Cl2NO4
Molecular Weight (g/mol) 276.069
Numero MDL MFCD11045951
InChI Key READYYZXDSXRQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5,7-dichlorokynurenic acid monohydrate, dcka hydrate, c10h5cl2no3 hydrate, 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid monohydrate, 5,7-dichlorokynurenic acid monohydrate, solid hplc, 2-quinolinecarboxylic acid, 5,7-dichloro-4-hydroxy-, monohydrate, 2-quinolinecarboxylicacid, 5,7-dichloro-4-hydroxy-, hydrate 1:1, 5,7-dichloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid-water 1/1
PubChem CID 23723057
IUPAC Name 5,7-dichloro-4-oxo-1H-quinoline-2-carboxylic acid;hydrate
SMILES C1=C(C=C2C(=C1Cl)C(=O)C=C(N2)C(=O)O)Cl.O
Specifica
Materiale o nome chimico 5,7-Dichlorokynurenic acid monohydrate
Colore Yellow
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità Soluble in dilute sodium hydroxide
Peso formulazione 258.06
Forma fisica Solid