Learn More
5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, 98%
Codice prodotto. 11451888
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11451888 1 g 1g
11461888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11451888 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14528.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2107-76-8 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2107-76-8
Formula molecolare C10H8O4
Molecular Weight (g/mol) 192.17
Numero MDL MFCD00016966
InChI Key QNVWGEJMXOQQPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5,7-dihydroxy-4-methylcoumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 4-methyllimetol, 4-methyl-5,7-dihydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 5,7-dihydroxy-4-methyl, 5,7-dihydroxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl, 5,7-dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one, chembl12252, unii-vp62d4346m
PubChem CID 5354284
IUPAC Name 5,7-dihydroxy-4-methylchromen-2-one
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(=CC(=C12)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Punto di fusione 298°C to 300°C
Quantità 1 g
Beilstein 179133
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 192.17
Percent Purity 98%