Learn More
5,7-Dihydroxy 4-methylcoumarin, TRC
Codice prodotto. 30012034
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012034 250 mg 250mg
30008178 500 mg 500mg
30010698 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012034 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD449171250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2107-76-8
Formula molecolare C10 H8 O4
Molecular Weight (g/mol) 192.17
Sinonimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 5,7-dihydroxy-4-methyl-, Coumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl- (7CI,8CI), 4-Methyl-5,7-dihydroxycoumarin, 5,7-Dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one, 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, NSC 5302
IUPAC Name 5,7-dihydroxy-4-methylchromen-2-one
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O)cc(O)c12
Specifica
Materiale o nome chimico 5,7-Dihydroxy-4-Methylcoumarin
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-9(13)14-8-4-6(11)3-7(12)10(5)8/h2-4,11-12H,1H3
Peso formulazione 192.0423