Learn More
5,7-Dihydroxyflavone, 98%
Codice prodotto. 11339035
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11339035 25 g 25g
11329035 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11339035 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14178.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 480-40-0 | C15H10O4 | 254.241 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 480-40-0
Formula molecolare C15H10O4
Molecular Weight (g/mol) 254.241
Numero MDL MFCD00006834
InChI Key RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chrysin, 5,7-dihydroxyflavone, chrysine, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, crysin, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-phenyl, unii-3cn01f5zj5, flavone, 5,7-dihydroxy, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, chembl117
PubChem CID 5281607
ChEBI CHEBI:75095
IUPAC Name 5,7-dihydroxy-2-phenylchromen-4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5,7-Dihydroxyflavone
Punto di fusione 284°C to 289°C
Quantità 25 g
Beilstein 233276
Indice di Merck 14,2256
Peso formulazione 254.24
Percent Purity 98%