Learn More
5,7-Dimethoxycoumarin, 98%
Codice prodotto. 11490837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490837 0.25 g 0.25g
11470837 1 g 1g
11480837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490837 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23226.01
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 487-06-9 | C11H10O4 | 206.197 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 487-06-9
Formula molecolare C11H10O4
Molecular Weight (g/mol) 206.197
Numero MDL MFCD00006870
InChI Key NXJCRELRQHZBQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5,7-dimethoxycoumarin, citropten, limettin, citroptene, citraptene, limetin, 5,7-dimethoxy-2h-chromen-2-one, 5,7-dimethoxy-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 5,7-dimethoxy, coumarin, 5,7-dimethoxy
PubChem CID 2775
IUPAC Name 5,7-dimethoxychromen-2-one
SMILES COC1=CC(=C2C=CC(=O)OC2=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 5,7-Dimethoxycoumarin
Punto di fusione 146°C to 149°C
Quantità 0.25 g
Indice di Merck 14,5492
Peso formulazione 206.2
Percent Purity 98%