Learn More
5,7-Dimethoxycoumarin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Citropten |
| CAS | 487-06-9 |
| Formula molecolare | C11 H10 O4 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 2H-1-Benzopyran-2-one, 5,7-dimethoxy-, Citropten (6CI), Coumarin, 5,7-dimethoxy- (7CI,8CI), 5,7-Dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 5,7-Dimethoxy-2H-chromen-2-one, 5,7-Dimethoxycoumarin, Ciproten, Citraptene, Citroptene, Limetin, Limettin, NSC 102793, NSC 217987 |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H10O4/c1-13-7-5-9(14-2)8-3-4-11(12)15-10(8)6-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(OC)c2C=CC(=O)Oc2c1 |
| IUPAC Name | 5,7-dimethoxychromen-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 206.19 |
| Peso formulazione | 206.0579 |